Documents
58803
Disque coupant pour TC-10
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
Description
TC-10
Conditionnement
pkg of 3 ea
Description générale
1 Lames de remplacement circumaires pour coupe-tube SSI modèle TC-10. Ne convient pas au modèle TC-20.
Note de bas de page
Lames de remplacement pour le coupe-tube modèle TC-10. Ne convient pas au modèle TC-20.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)