58695-U
Tube en PTFE FEP
About This Item
Produits recommandés
Paramètres
50 °C max. temp.
500 psi max. pressure (35 kg)
Description générale
Pour connecter la pompe aux réservoirs. Utiliser des tubes de 1/8 po de D.E. × 0,0625" de D.I. avec la plupart des pompes, et des tubes de 0,15 " de D.E. × 0,118" de D.I. avec les pompes Waters. 10 pieds/3 m de long.
Le tube en PTFE FEP est idéal pour une utilisation à des pressions allant jusqu′à 500 psi (35 kg/cm2).
Le tube en PTFE FEP est idéal pour une utilisation à des pressions allant jusqu′à 500 psi (35 kg/cm2).
Informations légales
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)