Documents
58348
Supelco
SUPELCOSIL LC-18-DB (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
product name
Colonne HPLC SUPELCOSIL LC-18-DB, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Agence
suitable for USP L1
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
SUPELCOSIL
Ampleur du marquage
11.0% Carbon loading
Paramètres
0-70 °C temperature
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Superficie
170 m2/g
Couverture de surface
surface coverage 3.1 μmol/m2
Matrice
silica gel, spherical particle platform
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Les phases SUPELCOSIL LC-DB sont spécialement désactivées pour les composés basiques. Ces colonnes se caractérisent par un faible temps de rétention, une meilleure symétrie de pic et une plus grande efficacité pour les bases organiques que toute autre colonne de silice de type A en phase inverse.
Application
La colonne de chromatographie liquide haute performance (HPLC) SUPELCOSIL LC-18-DB est utilisée pour la séparation des éléments suivants :
  • Analytes d'intérêt pharmaceutique lors de leur analyse par chromatographie liquide (LC) couplée à une analyse en composantes principales (ACP).
  • Loratadine dans le plasma humain lors de son analyse par HPLC couplée à une détection aux ultraviolets (UV).
Produits recommandés
Découvrez LiChropur, la gamme de réactifs idéale pour vos analyses par HPLC ou LC-MS
Informations légales
SUPELCOSIL is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Determination of loratadine in human plasma by high-performance liquid chromatographic method with ultraviolet detection.
Kunicki PK.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 755(1-2), 331-335 (2001)
Chromatographic classification and comparison of commercially available reversed-phase liquid chromatographic columns using principal component analysis
Euerby MR and Petersson P
Journal of Chromatography A, 994(1-2), 13-36 (2003)
Jaganathan Subramani et al.
Aging, 12(19), 19809-19827 (2020-10-14)
Aging is an independent risk factor for cardiovascular diseases, such as myocardial infarction due to ischemia-reperfusion injury (I/R) of the heart. Cytosolic thioredoxin (Trx) is a multifunctional redox protein which has antioxidant and protein disulfide reducing properties. We hypothesized that
O Majid et al.
Therapeutic drug monitoring, 23(2), 163-168 (2001-04-11)
Recipients of organ transplants remain particularly dependent on prednisolone as part of their maintenance immunosuppression. Despite this, the pharmacokinetics of prednisolone have never been fully characterized in these patients, and consequently dosing remains empirical. Accurate monitoring of prednisolone, its primary
S L Bramer et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 26(4), 637-650 (2001-08-23)
An LC/MS/MS method for the simultaneous determination of cilostazol, a quinolinone derivative, and three active metabolites, OPC-13015, OPC-13213, and OPC-13217, in human plasma was developed and validated. Cilostazol, its metabolites, and the internal standard, OPC-3930 were extracted from human plasma