Principaux documents
58188AST
Supelco
CHIRALPAK® AGP (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 1 cm × 4 mm, HPLC Guard Cartridge, pk of 2 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
Nom du produit
Chiral-AGP HPLC Guard Column, 5 μm particle size, L × I.D. 1 cm × 4 mm, pk of 2 ea
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L41
Gamme de produits
CHIRALPAK®
Conditionnement
pk of 2 ea
Fabricant/nom de marque
CHIRALPAK®
Paramètres
137 bar pressure (2000 psi)
20-30 °C temperature
40 °C max. temp.
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
1 cm × 4 mm
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
glycoprotein, alpha1- phase
Taille des particules
5 μm
pH de fonctionnement
2-8
Technique de séparation
chiral
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
CHIRALPAK is a registered trademark of Daicel Corp.