Principaux documents
581392-U
Supelco
Supelguard HPLC Guard Cartridge Holder
Stand-Alone, for use with Supelguard cartridges (1 cm L. x 21.2 mm I.D.)
Synonyme(s) :
Support pour cartouche de garde Supelguard
About This Item
Code UNSPSC :
41115700
eCl@ss :
32110501
Nomenclature NACRES :
SB.52
Nom du produit
Support de cartouche de protection prép., Stand-Alone, for use with Supelguard cartridges (1 cm L. x 21.2 mm I.D.)
Technique(s)
HPLC: suitable
Compatibilité
for use with Supelguard cartridges (1 cm L. x 21.2 mm I.D.)
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis