581346-U
Ascentis® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 21.2 mm, HPLC Column
4 750,00 $
About This Item
4 750,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne HPLC Ascentis® C18, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 21.2 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1 (Similar to Phenomenex Luna C18)
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Ascentis®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
25% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
L × D.I.
15 cm × 21.2 mm
Superficie
450 m2/g
Couverture de surface
3.7 μmol/m2
Impuretés
<5 ppm metals
Matrice
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
Plage de pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Excellente rétention
- Forme symétrique du pic
- Forte reproducibilité
- Compatibilité totale LC-MS
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable