581304-U
Ascentis® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 2.1 mm, HPLC Column
1 220,00 $
About This Item
1 220,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne HPLC Ascentis® C18, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 2.1 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L1 (Similar to Phenomenex Luna C18)
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Ascentis®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
25% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
15 cm × 2.1 mm
Superficie
450 m2/g
Couverture de surface
3.7 μmol/m2
Impuretés
<5 ppm metals
Matrice
fully porous particle
silica gel high purity, spherical
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
Plage de pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Description générale
Caractéristiques et avantages
- Excellente rétention
- Forme symétrique du pic
- Forte reproducibilité
- Compatibilité totale LC-MS
Informations légales
Colonne de garde
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
The Extraction of Amphetamine and Related Drugs using Molecularly Imprinted Polymer SPE
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.