581370-U
Ascentis® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 2 cm × 2.1 mm Supelguard Guard Cartridge pkg of 2 ea, Guard Cartridge holder required for use
416,00 $
About This Item
416,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Cartouche de garde Supelguard Ascentis® C18, 5 μm particle size, L × I.D. 2 cm × 2.1 mm, pkg of 2 ea
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Ascentis®
Caractéristiques
endcapped
Conditionnement
pkg of 2 ea
Ampleur du marquage
25% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
2 cm × 2.1 mm
Superficie
450 m2/g
Impuretés
5 ppm metals
Matrice
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
100 Å
Plage de pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Note de bas de page