57912-U
Ensemble de fibres de SPME, divinylbenzène/carboxène/polydiméthylsiloxane (DVB/CAR/PDMS)
50/30µm DVB/CAR/PDMS, Metal Alloy (1cm), needle size 23 ga, Autosampler, pk of 1 ×, plain gray hub
Synonyme(s) :
DVB/CAR/PDMS SPME Fiber Assembly
1 130,00 $
About This Item
1 130,00 $
Produits recommandés
Matériaux
metal alloy fiber
plain gray hub
Niveau de qualité
Taille de l'aiguille
23 ga
Conditionnement
pk of 1 ×
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
30 μm (CAR/PDMS layer)
50 μm (DVB layer)
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L des fibres
1 cm
Groupe de la matrice active
50/30µm DVB/CAR/PDMS
DVB/CAR/PDMS coating
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
Autosampler
for analyte group flavors (volatiles and semivolatiles, C3-20) (MW 40-275)
Autre catégorie plus écologique
, Aligned
Les clients ont également consulté
Chromatograms
suitable for GC, application for SPMEActive Filters