Principaux documents
57287-U
Supelco
SPME Fiber Assortment Kit
greener alternative
PDMS/DVB, PDMS, CAR/PDMS, for use with autosampler, Nitinol-core (NIT), 23 ga, 100 μm (PDMS), 65 μm (PDMS/DVB), 75 μm (CAR/PDMS)
Synonyme(s) :
Solid Phase Microextraction Fiber Kit
About This Item
Code UNSPSC :
41115724
Nomenclature NACRES :
NB.21
Nom du produit
Kit d′assortiment de fibres SPME nº 4, for use with autosampler, needle size 23 ga
Matériaux
assorted colors hub
fused silica fiber
Niveau de qualité
Taille de l'aiguille
23 ga
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
df
100 μm (PDMS)
65 μm (PDMS/DVB)
75 μm (CAR/PDMS)
Technique(s)
solid phase microextraction (SPME): suitable
L des fibres
1 cm
Groupe de la matrice active
CAR/PDMS coating
PDMS coating
PDMS/DVB coating
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for analyte group flavors and odors
for use with autosampler
Autre catégorie plus écologique
Description générale
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This is a Solid Phase Microextraction (SPME) technology product. SPME is one of the greener technologies for sample preparation as it is solvent free extraction technology and SPME fibres are re-usable and generates as little waste as possible, thus aligns with "Waste Prevention”, and ″Safer Solvents and Auxiliaries″. Click here for more information.
Caractéristiques et avantages
Conçue pour être utilisé avec les systèmes Merlin Microseal; peut être utilisée avec d′autres systèmes sans septum.
Composants
Kit 4 - Pour parfums et odeurs - contient une de chaque:
  • 100μm polydimethylsiloxane
  • 65μm polydimethylsiloxane/divinylbenzene
  • 75μm Carboxen/polydimethylsiloxane
Produit(s) apparenté(s)
Pawliszyn, Janusz
Handbook of Solid Phase Microextraction, 410-410 (2009)
Pawliszyn, Janusz
Applications of Solid Phase Microextraction, 674-674 (1999)
Talon, R., Montel, M.
Applied SPME, 364-371 (1999)
Edited by Sue Ann Scheppers Wercinski
Solid Phase Microextraction: A Practical Guide, 257-257 (1999)
Pawliszyn, Janusz
Solid Phase Microextraction: Theory and Practice, 264-264 (1997)