57264-U
IonSense® C18 SPE-it Tips
pkg of 96 ea
Synonyme(s) :
SPME LC TIps
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 96 ea
L des fibres
1 cm
Groupe de la matrice active
C18
Application(s)
food and beverages
Compatibilité
for use with pipettor or robotic liquid handling systems