Documents
57208
Supelco
Phase en vrac pour SPE SupelcleanLC-Alumina
pkg of 100 g
About This Item
Numéro CE :
Code UNSPSC :
41115712
Conditionnement
pkg of 100 g
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Matrice
Alumina for Neutral pH (∼6.5) Brockman Act I base material
Groupe de la matrice active
Alumina phase
Diamètre
60-325 mesh
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
normal phase
Informations légales
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)