Principaux documents
57046
Supelco
Tube SPE Supelclean ENVI-Florisil®
stainless steel frit, bed wt. 500 mg, volume 6 mL, pk of 30
30 EA
257,00 $
257,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
30 EA
257,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
257,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Matériaux
stainless steel frit
Niveau de qualité
Composition
bed wt., 500 mg
Conditionnement
pk of 30
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
6 mL
Matrice
ENVI-Florisil® magnesium silicate
Groupe de la matrice active
Florisil phase
Diamètre
100-200 mesh
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
normal phase
Description générale
Silicate de magnésium
Mécanisme de rétention: phase normale ou adsorption
Compatibilité avec les matrices: solutions organiques
  • 100/200 mesh; disponible avec frittés en PTFE ou en acier inoxydable
  • Testé pour l′US Environmental Protection Agency (EPA) et le Contract Laboratory Program (CLP) pour les pesticides
  • Matériau fortement polaire qui adsorbe les composés polaires dans des matrices non polaires sous des conditions de phase normale
  • Parmi les applications les plus courantes : les alcools, les amines, les herbicides, les pesticides, les PCbs, les cétones, les composés nitrés, les acides organiques, et les phénols
Informations légales
Florisil is a registered trademark of U.S. Silica Company
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Highly accurate HPLC-FLD method for evaluating 15 PAHs in olive oil using Ascentis® Express PAH HPLC column and SPE cleanup, following GB 5009.265-2021.