569224-U
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 10 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
Discovery RP18 HPLC Column
2 910,00 $
About This Item
2 910,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne HPLC Discovery® C18, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 10 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Discovery®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
12% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
25 cm × 10 mm
Superficie
300 m2/g
Couverture de surface
3 μmol/m2
Impuretés
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
180 Å
Plage de pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Development and Validation of a Reversed-Phase HPLC Method with UV Detection for the Determination of L-Dopa in Vicia faba L. Broad Beans.: Highlights the application of the Discovery® C18 HPLC Column in developing a method for the accurate quantification of L-Dopa in natural sources, which is essential for studies in neuropharmacology and natural product research (Tesoro et al., 2022).
- Simultaneous estimation of paclitaxel and erlotinib in plasma by liquid chromatography/(+) electrospray tandem mass spectrometry: application in formulation development and pharmacokinetics.: This study employs the Discovery® C18 HPLC Column to enhance the simultaneous analysis of paclitaxel and erlotinib, critical for cancer therapy research and formulation development (Khuroo et al., 2022).
Caractéristiques et avantages
- Reproductibilité excellente
- Forme exceptionnelle des pics des analytes basiques et acides
- Séparations LC-MS stables à faible diffusion
- Séparation des peptides et petites protéines
- Hydrophobicité moindre que celle de nombreuses colonnes comparables, produisant une analyse plus rapide
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered