568522-U
Discovery® HS C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
Discovery RP18 HPLC Column
About This Item
Produits recommandés
product name
Colonne HPLC Discovery® HS C18, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Discovery®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
20% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Superficie
300 m2/g
Couverture de surface
3.2 μmol/m2
Impuretés
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
120 Å
operating pH range
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
- Stables, faible relargage pour applications LC-MS
- Changement d′échelle de l′analytique à la préparative
- Haute stabilité pour assurer une excellente reproductibilité d′injection à injection et de lot à lot
- Hydrophobicité plus élevée pour une meilleure résolution des analytes difficiles
Informations légales
Colonne de garde
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
HPLC DiscoveryBIO HS C18 products. Available in 3µm, 5µm and 10µm particle sizes.