56401AST
apHera™ NH₂ (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
Amino HPLC Column
2 170,00 $
About This Item
2 170,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne HPLC apHera™ NH2, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm
Matériaux
stainless steel column
Niveau de qualité
Agence
suitable for USP L82
Gamme de produits
apHera™
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
apHera™
Paramètres
147 bar pressure (2133 psi)
4-50 °C temperature
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matrice
polymeric
Groupe de la matrice active
amino phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
300 Å
pH de fonctionnement
1-14
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
hydrophilic interaction (HILIC)
normal phase
Catégories apparentées
Description générale
Caractéristiques des colonnes apHera™ Amino
- Haute efficacité dans l′analyse des glucides
- Idéales pour les conditions basiques et la détection des substances amphotères
- Haute sélectivité pour les monosaccharides et oligosaccharides
- Gamme de pH 2-13
- Porosité de 300 angströms
- Rétention stable et prévisible
- Longue durée de vie des colonnes
Informations légales
Colonne de garde
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
The apHera NH2 polymeric column is an excellent choice for the separation of closely-related polar analytes such as simple sugars using HILIC chromatography.
Glyphosate and related compounds are measured in oatmeal and infant cereal using ion-exchange polymer-based particles for HPLC and SPE. Low level detection was obtained.