55174-U
Supel™ QuE QuEChERS tube
PSA/ENVI-Carb™ (EN) Cleanup Tube 1, pack of 100, suitable for EN 15662:2008 per BS
Synonyme(s) :
QuEChERS
317,00 $
About This Item
317,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Supel™ QuE, PSA/ENVI-Carb™ (EN) Cleanup Tube 1, pack of 100, suitable for EN 15662:2008 per BS
Agence
suitable for BS EN 15662:2008
Niveau de qualité
Composition
magnesium sulfate, 150 mg
Supelclean™ ENVI-Carb™, 2.5 mg
Supelclean™ PSA, 25 mg
Conditionnement
pack of 100
Technique(s)
QuEChERS: suitable
Volume du tube à centrifuger
2 mL
Application(s)
food and beverages
Catégories apparentées
Description générale
Selon cette méthode, des échantillons de produits agricoles et alimentaires sont d'abord extraits avec un solvant miscible à l'eau (par exemple, l'acétonitrile) en présence de grandes quantités de sels (par exemple, le chlorure de sodium et le sulfate de magnésium) et/ou d'agents tampons (par exemple, le citrate) pour induire la séparation des phases liquides et stabiliser les pesticides respectivement labiles en milieu acide et en milieu basique. Après agitation et centrifugation, une aliquote de la phase organique est soumise à une nouvelle purification par SPE. En SPE dispersive, à la différence des techniques de purification sur tubes SPE classiques, des produits pour SPE en vrac (Supelclean PSA, ENVI-Carb et/ou Discovery DSC-18, par exemple) sont mélangés à l'extrait pour faciliter la purification. Une fois l'échantillon purifié, le mélange est centrifugé et le surnageant résultant peut être soit analysé directement, soit soumis à des traitements secondaires avant analyse.
Supelco propose une gamme de flacons et de tubes à centrifuger contenant des quantités prédéterminées de sels et de sorbants pour SPE afin de répondre aux configurations des méthodes les plus courantes.
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable