Principaux documents
509825
Seringue SGE à microvolume pour vannes Rheodyne® et Valco®, aiguille fixe
250F-LC, volume 0.25 mL (250 μL), needle size 22 ga, needle L × O.D. 2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
1 EA
94,10 $
94,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
94,10 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
94,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
blunt tip stainless steel needle (point style 3)
Taille de l'aiguille
22 ga
Caractéristiques
Fixed needle
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 006300
Aiguille, L × D.E.
2 in. × 0.7112 mm (0.028 in.)
Volume
0.25 mL (250 μL)
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Rheodyne is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.