504955-40
Discovery® C18 (5 µm) HPLC Columns
L × I.D. 15 cm × 4 mm, HPLC Column
Synonyme(s) :
C18 TM=["Discovery"] HPLC Column
1 220,00 $
About This Item
1 220,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Colonne HPLC Discovery® C18, 5 μm particle size, L × I.D. 15 cm × 4 mm
Matériaux
stainless steel column
Agence
suitable for USP L1
Gamme de produits
Discovery®
Caractéristiques
endcapped
Fabricant/nom de marque
Discovery®
Conditionnement
1 ea of
Ampleur du marquage
12% Carbon loading
Paramètres
≤70 °C temp. range
400 bar pressure (5801 psi)
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
L × D.I.
15 cm × 4 mm
Superficie
300 m2/g
Couverture de surface
3 μmol/m2
Impuretés
<10 ppm metals
Matrice
silica gel, high purity, spherical particle platform
fully porous particle
Groupe de la matrice active
C18 (octadecyl) phase
Taille des particules
5 μm
Dimension de pores
180 Å
Plage de pH de fonctionnement
2-8
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
reversed phase
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Determination of 2,4-dimethylhydroxybenzene by chromatographic methods in forensic toxicological research of biological material: This research highlights the Discovery® C18 column′s application in forensic science, providing robust and precise analyses necessary for toxicological screenings (Chernova et al., 2024).
Caractéristiques et avantages
- Reproductibilité excellente
- Forme exceptionnelle des pics des analytes basiques et acides
- Séparations LC-MS stables à faible diffusion
- Séparation des peptides et petites protéines
- Hydrophobicité moindre que celle de nombreuses colonnes comparables, produisant une analyse plus rapide
Informations légales
Colonne de garde
Produit(s) apparenté(s)
Déjà en possession de ce produit ?
Contenu apparenté
Discovery C18 and C8 HPLC Columns products offered