Principaux documents
504041
Supelco
Tube SPE Supelclean LC-Si
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
108 EA
288,00 $
288,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Changer de vue
108 EA
288,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115712
288,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander un échantillon
Matériaux
PE frit
polypropylene hardware
Niveau de qualité
Composition
bed wt., 100 mg
Conditionnement
pk of 108
Technique(s)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volume
1 mL
Matrice
silica gel base material (irregularly shaped)
Groupe de la matrice active
silica bonding
Taille des particules
45 μm
Dimension de pores
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Application(s)
food and beverages
Technique de séparation
normal phase
Description générale
Supelclean LC-Si SPE Tube is used to extract polar analytes from nonpolar samples. It does not contain a bonded phase.
Informations légales
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable