Principaux documents
502073
Supelco
Quebec Ministry of Environmental Phenol MIx
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
1 ML
176,00 $
176,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
176,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
176,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
2000 μg/mL in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-8°C
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analyte
Description
    2-Chlorophenol
    3-Chlorophenol
    4-Chlorophenol
    2,4-Dinitrophenol
    2,4-Dimethylphenol
    2,3-Dichlorophenol
    2,4-Dichlorophenol
    2,5-Dichlorophenol
    2,6-Dichlorophenol
    3,4-Dichlorophenol
    3,5-Dichlorophenol
    o-Cresol
    m-Cresol
    p-Cresol
    2-Nitrophenol
    4-Nitrophenol
    2,3,4-Trichlorophenol
    2,3,5-Trichlorophenol
    2,3,6-Trichlorophenol
    2,4,5-Trichlorophenol
    2,4,6-Trichlorophenol
    3,4,5-Trichlorophenol
    2,3,4,5-Tetrachlorophenol
    2,3,4,6-Tetrachlorophenol
    2,3,5,6-Tetrachlorophenol
    2-Methyl-4,6-dinitrophenol
    Pentachlorophenol
    Afficher tout (27)
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup