48877
2-Butanone
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol: water (9:1)
Synonyme(s) :
MEK, Méthyl éthyl cétone, Méthyléthylcétone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Densité de vapeur
2.49 (vs air)
Pression de vapeur
71 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Température d'inflammation spontanée
960 °F
Caractéristiques
standard type calibration
Limite d'explosivité
10.1 %
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
2000 μg/mL in methanol: water (9:1)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.379 (lit.)
pb
80 °C (lit.)
Pf
−87 °C (lit.)
Densité
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
Format
single component solution
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
Clé InChI
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
49.5 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
9.7 °C - closed cup