48045
EPA 551A Halogenated Volatiles Mix
certified reference material, 2000 μg/mL each component in acetone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
TraceCERT®
Agence
EPA 551,551.1
Gamme de produits
TraceCERT®
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type calibration
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
2000 μg/mL each component in acetone
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-8°C
Application
Autres remarques
Informations légales
Analyte
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Muta. 1B - Ozone 1 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Liver,Kidney
Risques supp
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3