47884
Isomaltotriose, DP3
analytical standard
Synonyme(s) :
Isomaltotriose, α-D-Glucosyl-[1→6]-α-D-glucosyl-[1→6]-D-glucose
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Caractéristiques
standard type oligosaccharide
Classe(s) chimique(s) de l'analyte
oligosaccharides
Conditionnement
ampule of 100 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
food and beverages
Format
neat
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
OC[C@H]1O[C@H](OC[C@H]2O[C@H](OC[C@H]3OC(O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]3O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]2O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C18H32O16/c19-1-4-7(20)11(24)14(27)17(33-4)31-3-6-9(22)12(25)15(28)18(34-6)30-2-5-8(21)10(23)13(26)16(29)32-5/h4-29H,1-3H2/t4-,5-,6-,7-,8-,9-,10+,11+,12+,13-,14-,15-,16?,17+,18+/m1/s1
Clé InChI
FBJQEBRMDXPWNX-FYHZSNTMSA-N
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable