Documents
47213
Supelco
ID du mélange qualitatif ASTM® D4815
(each component at the nominal wt% indicated), analytical standard
About This Item
Code UNSPSC :
12000000
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Agence
ASTM® D4815
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Conditionnement
ampule of 1 mL
Concentration
(each component at the nominal wt% indicated)
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
petroleum
Format
multi-component solution
Température de stockage
2-30°C
Description générale
ASTM® D4815 Qualitative Peak ID Mix is for use in determination of oxygenates (Ethers and Alcohols) in Gasoline by GC.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Autres remarques
Chaque composant au pourcentage pondéral nomimal indiqué dans la liste. Utilisation pour déterminer les temps de rétention des oxygénats sélectionnés.
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Analyte
Description
    tert-Amyl methyl ether 7.3 % (w/w)
    Benzene 5 % (w/w)
    1-Butanol 7.3 % (w/w)
    2-Butanol 7.3 % (w/w)
    tert-Butanol 7.3 % (w/w)
    tert-Butyl ethyl ether 4 % (w/w)
    tert-Butyl methyl ether 4 % (w/w)
    Diisopropyl ether 4 % (w/w)
    1,2-Dimethoxyethane 6 % (w/w)
    Ethanol 7.3 % (w/w)
    Methanol 7.3 % (w/w)
    2-Methyl-2-butanol 7.3 % (w/w)
    Methylcyclopentane 4 % (w/w)
    2-Methyl-1-propanol 7.3 % (w/w)
    1-Propanol 7.3 % (w/w)
    2-Propanol 7.3 % (w/w)
    Afficher tout (16)
Point d'éclair (°F)
50.0 °F
Point d'éclair (°C)
10 °C
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)