UST157
Aliphatics Mix (C5-C12)
certified reference material, 2000 μg/mL each component in methanol
Synonyme(s) :
C5-C12 Aliphatic Hydrocarbon Mix
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Niveau de qualité
CofA (certificat d'analyse)
current certificate can be downloaded
Fabricant/nom de marque
RTC UST-157
Concentration
2000 μg/mL each component in methanol
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Application(s)
environmental
petroleum
Format
matrix material
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Application
Autres remarques
Analyte
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
51.8 °F - closed cup - Solvent
Point d'éclair (°C)
11 °C - closed cup - Solvent