44892-U
Glycérine
500 μg/mL in pyridine, analytical standard
Synonyme(s) :
Glycérol solution, Impureté du biodiesel, 1,2,3-Propanetriol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Agence
ASTM® D6584
Conditionnement
pkg of 1 mL
Concentration
500 μg/mL in pyridine
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pb
182 °C/20 mmHg (lit.)
Densité
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
food and beverages
petroleum
Format
single component solution
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Clé InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Application
Informations légales
Remplacé(e)(s) par
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
62.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
17 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter