442418
4-Methylphenol
analytical standard
Synonyme(s) :
p-Crésol, 4-méthylphénol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Densité de vapeur
3.72 (vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 20 °C)
Température d'inflammation spontanée
1038 °F
Limite d'explosivité
1 %
1.1 %, 150 °F
Conditionnement
ampule of 1000 mg
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
202 °C (lit.)
Pf
32-34 °C (lit.)
Densité
1.034 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
agriculture
environmental
Format
neat
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C7H8O/c1-6-2-4-7(8)5-3-6/h2-5,8H,1H3
Clé InChI
IWDCLRJOBJJRNH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
186.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
86 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges