Principaux documents
40846
Supelco
Phloroglucinol dihydrate
analytical standard
100 MG
122,00 $
122,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 MG
122,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H3(OH)3 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.14
Beilstein:
5109263
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
122,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥96.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Pf
218-221 °C (A) (lit.)
Chaîne SMILES 
O.O.Oc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C6H6O3.2H2O/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4;;/h1-3,7-9H;2*1H2
Clé InChI
MPYXTIHPALVENR-UHFFFAOYSA-N
Produits recommandés
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100.00 °C - closed cup