33038
HMDS+TMCS+Pyridine, 3:1:9 (Sylon™ HTP)
pkg of 20 × 1 mL
Synonyme(s) :
1,1,1,3,3,3–hexaméthyldisilane + triméthylchlorosilane + pyridine, Sylon™ HTP
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for GC derivatization
Description
3:1:9 (SYLON HTP)
Composition
1,1,3,3,3-Hexamethyldisilazane, 22.9%
Pyridine, 69.4%
Trimethylchlorosilane, 7.7 % (w/v)
Pertinence de la réaction
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
Conditionnement
pkg of 20 × 1 mL
Application
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
68.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
20 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles