Principaux documents
29755-U
Supelco
Graphsphere 2016
greener alternative
glass TD tube, O.D. × L 1/4 × 3 1/2, fritted, Sealed with Brass Endcaps, preconditioned, pkg of 10 ea
1 PKG
1 400,00 $
1 400,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 PKG
1 400,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
1 400,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
glass TD tube
Description
For use with PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments, PerkinElmer, Markes, DANI, OI Analytical, and Shimadzu Instruments
Caractéristiques
fritted
preconditioned
Conditionnement
pkg of 10 ea
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Waste Prevention
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
D.E. × L
1/4 × 3 1/2
Matrice
Carboxen® 1016 carbon molecular sieve (CMS)
Adéquation
suitable for (An Alternative to Tenax TA)
Application(s)
environmental
industrial hygiene
Autre catégorie plus écologique
Catégories apparentées
Description générale
We are committed to bringing you greener alternative products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. Thermal desorption tubes are reusable at least 50 to 100 times, and reduces the usage of accessories like transfer vials, caps, and pipette tips, thus aligns with “Waste Prevention”. Also, these tubes eliminate the usage of toxic solvents like CS2 to extract the VOCs of interest, and thus aligns with “Safer Solvents and Auxiliaries” principle. Click here for more information.
Informations légales
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Graphsphere is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable