29691-U
SLB®-ILD3606 Capillary GC Column
L × I.D. 60 m × 0.25 mm, df 0.20 μm
2 280,00 $
About This Item
2 280,00 $
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Niveau de qualité
Agence
ASTM® D3606
Paramètres
50-260 °C temperature (isothermal or programmed)
Valeur bêta
313
df
0.20 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
60 m × 0.25 mm
Groupe de la matrice active
Non-bonded; 1,5-di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethanesulfonyl)imide phase
Application(s)
chemicals and industrial polymers
petroleum
Type de colonne
capillary extremely polar
Description générale
USP Code: None.
Phase:
- Non-bonded
- 1,5-Di(2,3-dimethylimidazolium)pentane bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
- 50 °C to 260 °C (isothermal or programmed)
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Protocoles
Ionic liquid capillary GC columns enhance polar analyte inertness, addressing challenges in chromatography with improved stationary phases.