Principaux documents
29666-U
Supelco
MSQ Caps with Septa, Mass Spec Quality
thread for 9 mm, natural PTFE/silicone septa (with slit), pkg of 100 ea
100 EA
51,50 $
51,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
51,50 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
51,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa (with slit)
Description
Caps with little to no background contamination
MSQ
Caractéristiques
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Épaisseur du septum
1.0 mm
Raccords
thread for 9 mm
Description générale
We recommend using LA Vials with the MSQ polypropylene cap with PTFE/silicone septa. This cap and septa combination was purposely designed for use with mass spectrometry. It shows little to no background contamination when compared to other cap and septa products in the marketplace.
Informations légales
MSQ is a trademark of AR Corp.