Principaux documents
29655-U
Supelco
Certified Vial Kit, Low Adsorption (LA) CD (Center Drain) vial
volume 1.5 mL, CD (Center Draining) Vial, clear glass vial, natural PTFE/silicone septa, thread for 9 mm, pkg of 100 ea
Synonyme(s) :
Low adsorption certified vial kit
100 EA
269,00 $
269,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
269,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
269,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
clear glass vial
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa
Caractéristiques
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
1.5 mL
Raccords
thread for 9 mm
Compatibilité
for use with Agilent/HP
for use with Thermo Fisher
for use with Waters
Informations légales
CD is a trademark of QIS, Inc.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable