Principaux documents
29621-U
Syringes for Shimadzu AOC14, 17, 20 and 20i Autosamplers
volume 10 μL, 10R-S-GT-0.63, needle size 23 ga, needle L 42 mm
1 EA
124,00 $
124,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
124,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.03
124,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
cone tip stainless steel needle
Taille de l'aiguille
23 ga
Description
color (dark orange)
Caractéristiques
needle type R (removable needle)
point style 1
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 002902
L de l'aiguille
42 mm
Volume
10 μL
Informations légales
Shimadzu is a trademark of Shimadzu Corporation