28861-U
Purificateur de gaz Super Clean (en ligne)
moisture trap, stainless steel
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel
Description générale
Note: Does not include Click-on Connectors, these must be purchased before initial use.
Dimensions:
- Cartridge and Connectors: 11 1/2 in. long x 1 1/4 in. diameter
- Cartridge Only: 7 5/8 in. long x 1 1/4 in. diameter
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1A Inhalation - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Lungs
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges