28517-U
Échantillonneurs à sec ASSET® EZ4
for sampling isocyanic acid (ICA), for use with for use with LC-MS or LC-MS/MS, pkg of 10 ea, ASSET®
Synonyme(s) :
ASSET® EZ4 Dry Samplers
905,00 $
About This Item
905,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Échantillonneurs à sec ASSET® EZ4, pkg of 10 ea
Gamme de produits
ASSET®
Conditionnement
pkg of 10 ea
Technique(s)
active air sampling: suitable
Matrice
DBA-Impregnated Glass Fiber Filter
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilité
for sampling isocyanic acid (ICA)
for use with for use with LC-MS or LC-MS/MS
Catégories apparentées
Stockage et stabilité
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 2
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1