Principaux documents
21017
Supelco
Female Luer Fitting for 1/8 in. Tubing
pkg of 20 ea
20 EA
29,80 $
29,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
20 EA
29,80 $
About This Item
Code UNSPSC :
12190000
29,80 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Conditionnement
pkg of 20 ea
Technique(s)
active air sampling: suitable
Application(s)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Description générale
Female Luer Fitting for 1/8 in. Tubing is an accessory for use with LpDNPH Cartridges suitable for air monitoring applications.