Principaux documents
28112-U
Supelco
SS Washer (2 required) for MSA Tube Holder
About This Item
Code UNSPSC :
41104008
Nomenclature NACRES :
NB.24
Application(s)
industrial hygiene
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable