Documents
27297
Supelco
Flacons Headspace, haut biseauté, fond arrondi (nécessite un joint de 20 mm)
volume 20 mL, beveled finish clear glass vial, O.D. × H 22.6 mm × 75 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41121806
Matériaux
beveled finish clear glass vial
round bottom
Caractéristiques
closure type crimp top vial
Conditionnement
pkg of 1000 ea
D.E. × H
22.6 mm × 75 mm
Volume
20 mL
Raccords
thread for 20 mm
Catégories apparentées
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)