Principaux documents
27250-U
Supelco
Fiole Snap Ring, 2 ml, 12 × 32 mm, à ouverture large (6,0 mm)
volume 2 mL, clear glass vial (with marking spot), pkg of 1000 ea
1000 EA
341,00 $
341,00 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1000 EA
341,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
Nomenclature NACRES :
NB.11
341,00 $
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Matériaux
clear glass vial (with marking spot)
Caractéristiques
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
Conditionnement
pkg of 1000 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
2 mL
Raccords
thread for 11 mm
Description générale
À utiliser avec :
Agilent/HP 7673 série I/II,
7670A, 7671A, 1042, 1090,
8042, 1050, 1082, 1080, 1084
AIM CPS-200
A.I. (plateau de 42 flacons)
Alcott 738
Altex
AMS 42
Antek 736
ASC
Beckman 501, 507
Carlo Erba AS V42, AS 105
Carnegie CMA 230/200
Chrompack
Dani 39.80, ALS 39.80
Dynatech 42
Finnigan 2005
Gilson (Portoir 30P)
Gynkotek
Hitachi AS-2000, AS-4000
Infochroma
Kipp
Packard
PerkinElmer Autosystem, ISS
100, 200, 400, LC600 (42),
4900, 420B
Phillips LC-XP
Échantillonnage de précision GC111,
GC311, LC241
Shimadzu AOC-14/1400,
SIL-68/9A
Spark
Spectra-Physics 7110, 8110
Talbot
TosoH TSK-6080
United Technologies
Varian 8100, 8200, Marathon,
LC 9100
Autres remarques
The diameter of inserts varies between manufacturers. Only the following insert part numbers are compatible with these large opening vials.
  • 24719, 24720Glass insert, conical bottom, 6 x 29mm
  • 24721Glass insert with bottom spring, 6 x 29mm
  • 24722Polypropylene insert with bottom spring, 6 x 29mm
  • 24717, 24718Glass insert, conical bottom, 6 x 31mm
  • 24715, 24716Glass insert, flat bottom, 6 x 31mm