Principaux documents
27058
Supelco
Flacons (vials), bouchon à sertir, 2 ml, verre transparent, 12 × 32 mm
clear glass vial (large opening), pkg of 100 ea
100 EA
42,40 $
42,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
42,40 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
42,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
clear glass vial (large opening)
Caractéristiques
closure type crimp top vial
large opening, (6 mm)
Conditionnement
pkg of 100 ea
D.E. × H × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
2 mL
Couleur
clear
Raccords
thread for 11 mm
Description générale
Les flacons à sertir, qui nécessitent une capsule de 11 mm, sont disponibles dans différents styles. Ces flacons ont un fini en verre plein et sont disponibles avec une ouverture de D.I. de 4,6 ou 6,0 mm. L′ouverture large augmente la zone cible pour la pénétration de l′aiguille. Les capsules pour ces flacons sont disponibles en différentes couleurs.