Principaux documents
27195
Supelco
Septa, Thermoseal®, pack de 100
High temperature PTFE/silicone, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22mL vial
100 EA
219,00 $
219,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 EA
219,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
219,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
burnt orange PTFE/silicone
Conditionnement
pkg of 100 ea
Paramètres
260 °C temp. limit
D.E.
18 mm
Diam. × épaisseur
18 mm × 0.060 in.
Compatibilité
for use with 22mL vial
for use with screw cap, 20-400
Informations légales
Thermoseal is a registered trademark of Thermoseal, Inc.