Principaux documents
24757
Supelco
Bouchons pour flacons (vials) Snap Ring
polypropylene seal, PTFE/red rubber, diam. 11 mm, pkg of 1000 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41121821
Matériaux
PTFE/red rubber
polypropylene seal
Caractéristiques
closure type snap ring seal
Conditionnement
pkg of 1000 ea
D.E. × H × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Diamètre
11 mm
Compatibilité
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials