24092
SPB®-35
L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.25 μm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
fused silica
Agence
meets requirements for USP G42
Paramètres
0-300 °C temperature (isothermal or programmed)
Valeur bêta
250
df
0.25 μm
Technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
L × D.I.
30 m × 0.25 mm
Groupe de la matrice active
Bonded; poly(35% diphenyl/65% dimethyl siloxane) phase
Application(s)
clinical
environmental
food and beverages
forensics and toxicology
Type de colonne
capillary intermediate polar
Catégories apparentées
Description générale
USP Code: This column meets USP G42 requirements.
Phase:
- Bonded
- Poly(35% diphenyl/65% dimethyl siloxane)
- 0 °C to 300 °C (isothermal or programmed)
Application
Autres remarques
Informations légales
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?