22271
Seringues d′échantillonnage de précision Valco®, série A-2
volume 250 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Synonyme(s) :
SERINGUE, PS-A, 2, 250 UL
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Description
Series A-2
Caractéristiques
removable needle Series A2
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
VICI 050031
Aiguille, L × D.E. × D.I.
2 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Volume
250 μL
Catégories apparentées
Description générale
- valve à bouton-poussoir - permet l′injection instantanée
- de plus petits volumes - trés bien pour de petits échantillons volatils
Informations légales
Certificats d'analyse (COA)
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Learn more about Biodiesel as a renewable, alternative diesel fuel produced from vegetable oils, animal fats, or recycled restaurant grease.