Principaux documents
22263
Seringue d'échantillonnage de précision Valco®, série A, aiguille amovible
volume 500 μL, bevel tip stainless steel needle (point style 2), needle L × O.D. × I.D. 2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Synonyme(s) :
SERINGUE, PS-A, 500 UL
1 EA
157,00 $
157,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
157,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
157,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Description
Series A
Caractéristiques
removable needle Series A
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
VICI 010032
Aiguille, L × D.E. × D.I.
2.25 in. × 0.029 in. × 0.012 in.
Volume
500 μL
Description générale
Série A - Aiguille amovible : cette seringue Pressure-Lok permet la conservation d′un échantillon dans la seringue. Une vanne robinet dans le raccord de l′aiguille permet une pré-pressurisation de l′échantillon avant l′injection.
  • Vanne pour la conservation intégrale de l′échantillon - activée en tournant l′embout
  • Rebord positif arrière de la butée de piston - empêche le piston de jaillir hors du corps de la seringue à forte pression
  • Fabrication modulaire - Tous les composants peuvent être rapidement démontés pour un nettoyage facile ou le remplacement d′une pièce
  • Étanche jusqu′à 250 psi - liquides et gaz
Informations légales
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What are the increments for Product  22263, Valco® Precision Sampling Syringe, Series A, Removable needle,  500 uL?
    1 answer
    1. For Product  22263, Valco® Precision Sampling Syringe, Series A, Removable needle, 500 uL, the increment markings are 10uL.
      Helpful?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.