Principaux documents
509558
Seringues avec vanne à aiguille amovible
volume 0.25 mL (250 μL), 250R-V-GT, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
1 EA
267,00 $
267,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
267,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41122001
267,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Matériaux
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
Taille de l'aiguille
23 ga
Description
needle valve in hub
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
SGE 006279
Aiguille, L × D.E.
50 mm × 0.63 mm
Volume
0.25 mL (250 μL)