Documents
22086-U
Supelco
Supeltex M-1 Packed Column Ferrule, 1/4 in. Column O.D.
I.D. 1/4 in., 1/4 in. O.D. Column, pkg of 10 ea
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
SB.54
Caractéristiques
ferrule type packed column
Conditionnement
pkg of 10 ea
D.I.
1/4 in.
Compatibilité
1/4 in. O.D. Column
Description générale
Caractéristiques : parfait pour une connexion avec les spectromètres de masse. Grande possibilité de réutilisation. Utilisation isotherme uniquement.
Composition du matériau : PTFE rempli de céramique.
Température maximum :
250 °C
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)