Principaux documents
21148
Supelco
Purge Trap A, CDS
for use with CDS Peakmaster
Synonyme(s) :
Purge/Trap A
About This Item
Code UNSPSC :
41115717
Composition
Tenax TA, 24 cm (porous polymer)
Fabricant/nom de marque
Purge Trap A
L du piège de purge
11 1/4 in. (28.6 cm)
Application(s)
environmental
Compatibilité
for use with CDS Peakmaster
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable